Få mere at vide
Kryptofix(R) 222, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523094 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523094 250 mg Glasflaske 250mg
10561511 1 g Glasflaske 1g
11996821 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523094 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291952500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23978-09-8 | C18H36N2O6 | 376.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23978-09-8
Molekylær formel C18H36N2O6
Molekylvægt (g/mol) 376.49
MDL nummer MFCD00005111
InChI nøgle AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
PubChem CID 72801
IUPAC navn 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan
SMIL C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kryptofix* 222
Smeltepunkt 68.0°C to 72.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Merck Index 15,2596
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Formel vægt 376.48
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kryptofix 222
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo [8.8.8]hexacosane