Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | KRT28 |
| Synonym | cytokeratin-28, K25D, K28, keratin 25 D, keratin 28, keratin, type I cytoskeletal 28, keratin-28, KRT25D |
| Gen symbol | KRT28 |