Få mere at vide
Novus Biologicals™ KRT28 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18555191 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18555191 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18555191 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00162605T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål KRT28
Synonym cytokeratin-28, K25D, K28, keratin 25 D, keratin 28, keratin, type I cytoskeletal 28, keratin-28, KRT25D
Gen symbol KRT28