Få mere at vide
KRIBB11, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489746 50 mg
16484476 100 mg
16483198 10 mg
16482666 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100872
MedChemExpress KRIBB11 is an inhibitor of Heat shock factor 1 (HSF1), with IC50 of 1.2 μM.
KRIBB11 is an inhibitor of Heat shock factor 1 (HSF1), with IC50 of 1.2 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KRIBB11
CAS 342639-96-7
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H12N6O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 27 mg/mL (94.98 mM)
SMIL CNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(NC2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 284.27
Formel vægt 284.27
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death