Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer Solution, HEPES-buffer
Beskrivelse
Standard fysiologisk buffer, der er velegnet til forskellige calcium billeddannelseseksperimenter. Det bruges også som konserveringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Krebs-Ringer Solution |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |