Få mere at vide
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Brand:  Bohlender C387-07
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Produktkode 10004830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1911.00 DKK
    1451.67 DKK / Hver
    Save 459.33 DKK
    24% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-02-2026
Tilføj til indkøbskurv