Få mere at vide
MedChemExpress Koumine
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.4 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1358-76-5 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.53% |
| Opløselighed | DMSO : 31.25 mg/mL (101.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Mængde | 5 mg |