Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med støtte i rustfrit stål (90 mm)
Beskrivelse
Denne samling med rustfri stålstøtte bruges til at filtrere tyktflydende eller proteinholdige opløsninger eller til at fremstille ultrarent filtrat.
- Filtreringshastigheder er op til fire gange hurtigere end 47 mm filtre
- Tragten er gradueret fra 300 til 1000 ml i trin på 50 ml
- Forfilterstørrelsen er 70 mm i diameter, og det omtrentlige filterareal er 38,5 cm 2
- Tilslutning til 1 liters filtreringskolbe (fås som tilbehør) er lavet med en #8 silikoneprop
- Maksimal tragtkapacitet er 1100 ml
- Denne enhed leveres med en 304 rustfrit stål støtteskærm, en glasstøttebase, en 300mL gradueret tragt, en anodiseret aluminiumsklemme og en #8 silikoneprop
- 80 x 80 304 rustfrit stålnet, 0,0055 tommer åbningsstørrelse, 19,4 % åbent areal, 0,007 tommer tråddiameter
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Reusable |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 1 L |
| Bredde (engelsk) | 13,75 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 35 cm |
| Højde (engelsk) | 6,31 tommer. |
| Højde (metrisk) | 16 cm |
| Til brug med (udstyr) | Filtration Assembly and vacuum pump |