Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med støtte i rustfrit stål (47 mm)
Artikelnummer. 11848482
:
47 mm filterholdere til kolber eller manifolder; Tragtvolumen: 300 ml; Støttemateriale: 316 SS
Artikelnummer. 11848482
Brand: DWK Life Sciences 9538050000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at håndtere op til 500 ml prøvevæske til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk forurening.
Den har en rustfri stålstøtte og bruges til at filtrere tyktflydende eller proteinholdige opløsninger eller til at fremstille ultrarent filtrat.
  • Leveres med en 304 rustfrit stålstøtteskærm, en PTFE støtteskærmpakning, en glasstøttebase, en 300mL gradueret tragt, en anodiseret aluminiumsklemme og en #8 silikoneprop
  • Tragterne er gradueret fra 100 til 250 ml i intervaller på 25 ml
  • Forfilterets størrelse er 35 mm
  • Det omtrentlige filterareal er 9,6 cm 2
  • 80 x 80 304 rustfrit stålnet, 0,0055 tommer åbningsstørrelse, 19,4 % åbent areal, 0,007 tommer tråddiameter
  • Tilslutning til 1 liters filtreringskolbe (fås som tilbehør) er lavet med en #8 silikoneprop
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316)
Volumen (metrisk) 300 mL
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm