Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med PTFE-belagt frittet glasstøtte (47 mm)
:
47 mm filterholdere til kolber eller manifolder; Tragtvolumen: 300 ml; PTFE-understøttelse
Beskrivelse
Anvendes til autoklavering med filteret på plads og er designet til at håndtere op til 500 ml prøvevæsker til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk forurening
- Leveres med en 40-60 mikron porøsitet PTFE-beklædt frittet glasstøttebase, en 300mL PTFE-belagt gradueret tragt, en anodiseret aluminiumsklemme og en #8 silikoneprop
- PTFE-belægning forhindrer membranen i at klæbe til den slebne glasoverflade
- Tragterne er gradueret fra 100 til 250 ml i intervaller på 25 ml
- Forfilterets størrelse er 35 mm
- Det omtrentlige filterareal er 9,6 cm 2
- Tilslutning til 1 liters filtreringskolbe (fås som tilbehør) er lavet med en #8 silikoneprop
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Volumen (metrisk) | 300 mL |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 7.6 cm |
| Højde (engelsk) | 9'' |
| Højde (metrisk) | 22.9 cm |