Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med understøtning af frittet glas og jordforbindelse (90 mm)
Artikelnummer. p-4910434
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11867513
Brand: DWK Life Sciences 9538250090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til storvolumenfiltreringsanalyse af ætsende væsker eller prøver med høj partikelbelastning, der ville have tendens til at tilstoppe et filter med en diameter på 47 mm
Denne enhed anbefales også til filtrering af store mængder HPLC-opløsningsmidler.
  • Den slebne glasforbindelse eliminerer muligheden for ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
      Hvert apparat leveres med 1000 ml tragt; 90 mm, 40-60 mikron porøsitet, støttebase af frittet glas; anodiseret aluminum klemme; og filtreringskolbe
    • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Mikrofiltreringssamling
Volumen (metrisk) 1 l