Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med understøtning af frittet glas og jordforbindelse (90 mm)
Artikelnummer. 11877513
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11877513 2 l Hver
11867513 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11877513 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9538350090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til storvolumenfiltreringsanalyse af ætsende væsker eller prøver med høj partikelbelastning, der ville have tendens til at tilstoppe et filter med en diameter på 47 mm
Denne enhed anbefales også til filtrering af store mængder HPLC-opløsningsmidler.
  • Den slebne glasforbindelse eliminerer muligheden for ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
      Hvert apparat leveres med 1000 ml tragt; 90 mm, 40-60 mikron porøsitet, støttebase af frittet glas; anodiseret aluminum klemme; og filtreringskolbe
    • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Materiale Glas
Type Mikrofiltreringssamling
Volumen (metrisk) 2 l