Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med understøtning af frittet glas og jordforbindelse (90 mm)
Beskrivelse
Denne enhed anbefales også til filtrering af store mængder HPLC-opløsningsmidler.
- Den slebne glasforbindelse eliminerer muligheden for ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
- Hvert apparat leveres med 1000 ml tragt; 90 mm, 40-60 mikron porøsitet, støttebase af frittet glas; anodiseret aluminum klemme; og filtreringskolbe
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Type | Mikrofiltreringssamling |
| Volumen (metrisk) | 1 l |