Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med understøtning af frittet glas og jordforbindelse (47 mm)
Artikelnummer. 11858482
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml (tragt), 4000 ml (kolbe)
300 ml (tragt), 1000 ml (kolbe)
500 ml (tragt), 2000 ml (kolbe)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11858482 300 ml (tragt), 1000 ml (kolbe) Hver
11868522 500 ml (tragt), 2000 ml (kolbe) Hver
11719055 1000 ml (tragt), 4000 ml (kolbe) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11858482 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9538250000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til rutinemæssig filtreringsanalyse af ætsende væsker og fjernelse af partikler fra HPLC-opløsningsmidler
  • Jordforbindelsen eliminerer den ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
  • Støttebasen har en 40-60 mikron porøs glasfritte og en integreret vakuumforbindelse, der er placeret over drypspidsen for at forhindre kontaminering af vakuumledningen med filtratdråber
  • Hvert apparat leveres med en tragt, en anodiseret aluminiumsklemme, en 47 mm frittet glasunderstøtning og en filtreringskolbe
  • Ledninger er 40/35
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Mikrofiltreringssamling
Volumen (metrisk) 300 ml (tragt), 1000 ml (kolbe)