Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med understøtning af frittet glas og jordforbindelse (47 mm)
Artikelnummer. 11719055
Volumen (metrisk):
1000 ml (tragt), 4000 ml (kolbe)
300 ml (tragt), 1000 ml (kolbe)
500 ml (tragt), 2000 ml (kolbe)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11719055
Brand: DWK Life Sciences 9538450000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til rutinemæssig filtreringsanalyse af ætsende væsker og fjernelse af partikler fra HPLC-opløsningsmidler
  • Jordforbindelsen eliminerer den ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
  • Støttebasen har en 40-60 mikron porøs glasfritte og en integreret vakuumforbindelse, der er placeret over drypspidsen for at forhindre kontaminering af vakuumledningen med filtratdråber
  • Hvert apparat leveres med en tragt, en anodiseret aluminiumsklemme, en 47 mm frittet glasunderstøtning og en filtreringskolbe
  • Ledninger er 40/35
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Mikrofiltreringssamling
Volumen (metrisk) 1000 ml (tragt), 4000 ml (kolbe)