Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med støtte af frittet glas og GL 45-flaske (47 mm)
Artikelnummer. 11832923
:
Mikrofiltreringsenhed, 47 mm holdere med flasker, tragt: 300 ml, støttemateriale: glas
Artikelnummer. 11832923
Brand: DWK Life Sciences 9537505347
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at opsamle filtrat direkte i en medieagtig flaske
  • Leveres med tragt, klemme, støttebase af frittet glas, slangeadapter, PBT-hætte, tætningsring og vakuum-/trykflaske
  • Støttebasen forbindes direkte til flasken med unik hætte og tætningsring
  • Forseglet frittet glasskive med 40-60 mikron porøsitet
  • Vakuum og tryk fra -1 til 1,5 bar
  • Filtratet opsamles direkte i en medietype flaske, når der bruges en standard membranfiltreringsenhed
  • Alle komponenter kan autoklaveres med damp
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Mikrofiltreringssamling
Volumen (metrisk) 1 L
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Højde (engelsk) 14,5 tommer
Højde (metrisk) 36.8 cm