Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med frittet glasstøtte (90 mm)
Artikelnummer. 13451979
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
13451979 1 L Hver
1 options
Artikelnummer. 13451979 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9537550090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til store prøvevolumener eller prøver med høj partikelbelastning, der ville have tendens til at tilstoppe et filter med en diameter på 47 mm
Samlingen med frittet glasunderstøtning bruges til generel filtrering.
  • Filtreringshastigheder er op til fire gange hurtigere end 47 mm filtre
  • Tragten er gradueret fra 300 til 1000 ml i trin på 50 ml
  • Maksimal tragtkapacitet er 1100 ml
  • Forfilterstørrelsen er 70 mm i diameter; det omtrentlige filterareal er 38,5 cm 2
  • Tilslutning til 1 liters filtreringskolbe (fås som tilbehør) er lavet med en #8 silikoneprop
  • Enheden leveres med en 40-60 mikron porøsitet frittet glas støttebase, en 1 liters gradueret tragt, en anodiseret aluminiumsklemme og en #8 silikoneprop
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1 L
Bredde (engelsk) 13,75 tommer.
Bredde (metrisk) 35 cm
Højde (engelsk) 6,31 tommer.
Højde (metrisk) 16 cm