Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med frittet glasstøtte (47 mm)
Artikelnummer. 11828482
Skift visning
Volumen (metrisk):
300 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11828482 300 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11828482 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9537550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.75 DKK
    2001.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.59 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-06-2027
Anvendes til generel filtrering og er designet til at håndtere op til 500 ml prøvevæsker til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • Leveres med en 40-60 mikron porøsitet frittet glas støtte base, en 300mL gradueret tragt, en anodiseret aluminium klemme og en #8 silikone prop
  • Tragterne er gradueret fra 100 til 250 ml i intervaller på 25 ml
  • Forfilterets størrelse er 35 mm
  • Det omtrentlige filterareal er 9,6 cm 2
  • Tilslutning til 1 liters filtreringskolbe (fås som tilbehør) er lavet med en #8 silikoneprop
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Engangs Reusable
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Inkluderer Støttebase af frittet glas, 300 ml gradueret tragt, anodiseret aluminiumsklemme og en #8 silikoneprop
Volumen (metrisk) 300 mL
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm
Til brug med (udstyr) Filtration Assembly and vacuum pump