Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhed med frittet glasstøtte (25 mm)
:
25 mm filterholdere til kolber eller manifolder; Tragtvolumen: 15 ml; Støttemateriale: Glas
Beskrivelse
Designet til at håndtere små mængder væske til analyse af partikelformig eller mikrobiologisk forurening
- Leveres med en 40-60 mikron porøsitet frittet glas støtte base, en 15mL gradueret tragt, en anodiseret aluminium klemme og en nr. 5 silikoneprop
- Tragterne er gradueret fra 5 til 15 ml i intervaller på 1 ml
- Forfilterstørrelsen er 16 mm i diameter
- Det omtrentlige filterareal er 2,5 cm 2
- Tilslutning til vores 125mL filtreringskolbe (fås som tilbehør) er lavet med en nr. 5 silikoneprop
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 2.5 cm |
| Højde (engelsk) | 6 tommer |
| Højde (metrisk) | 15.2 cm |