Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kromatografi TLC Plade Streaker
Artikelnummer. 12706738
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
12706738 Hver
1 options
Artikelnummer. 12706738 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4164300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 DKK
    2979.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 625.29 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2027
KIMBLE™ Chromatography TLC Plate Streaker er en simpel enhed til ensartet stribening TLC af plader. Har en bund i rustfrit stål med justerbar beholder og leveres komplet med glas- og rustfri stålkapillærer og instruktioner.
En enkel enhed til ensartet striber TLC plader.
  • Enheden består af en bund i rustfrit stål med en justerbar holder til et glasreservoir
  • Leveres komplet med glaskapillærer, rustfri stålkapillærer og instruktioner
  • Glasvarer fremstillet af 33 expansion, lavudvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • For at betjene den placeres streakeren over kanten af bordpladen og placeres pladen parallelt med den; juster den bøjede kapillærspids, så den let rører pladen, fyld reservoiret med opløsningen, der skal kromatograferes, og flyt enheden frem og tilbage langs modkanten for at opnå en ensartet stribe
  • 95% af den oprindelige vejede prøve er rapporteret som typisk
  • Reference: Journal of Chemical Education, Vol. 47, Nr. 5, maj 1970, side 404, A Simple Streaker for Preparative Layer Chromatography, L.J. Altman, James R. Trudell
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1 hv.
Type TLC Plade Streaker
Til brug med (applikation) TLC Kromatografiapplikationer
Inkluderer Rustfrit stål base med en justerbar holder til et glas reservoir, glas og rustfrit stål kapillærer og instruktioner
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (metrisk) 15 cm
Højde (engelsk) 6,29''.
Højde (metrisk) 16 cm