Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Gevind- og kappekromatografikolonne 1.0
Artikelnummer. 15381257
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15381257 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15381257 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208703010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5150.25 DKK
    4265.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 884.28 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Jakkebeklædt CHROMAFLEX™ søjler er forsynet med en akrylvandkappe for at give termisk kontrol af temperaturfølsomme kromatografiske adskillelser. Akryljakken fungerer også som et sikkerhedsskjold.
  • Gevindsøjler leveres komplet med glastønde, vandkappe, to endefittings med 20 μm porøsitet HDPE sengestøtter, to skruelåg, 5 fod (1,5 m) FEP-rør (1/16 in). OD med 1,0 cm; 1/8 in. OD med 2,5 og 4,8 cm), to kappetætningsringe, to 1/4 in.-28 flangeløse rørmøtrikker og to flangeløse hylstre
  • Volumen 24 ml
  • ID 1,0 cm
  • Længde 30 cm
  • Tryk (bar) 6,9, tryk (psi) 100
  • Temperaturområde 0 til 50 °C
  • Anbefalet sterilisering er med ethylenoxid, 2N NaOH eller 100 % ethanol (autoklavering anbefales ikke)
  • Kasse med 1
  • Tønder er fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Til brug med (applikation) Temperaturfølsom kromatografisk adskillelse
Temperaturområde (metrisk). 0 til 50 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 25 mm
Type Kromatografisøjle med kappe
Maks. Tryk 75 psi
Porestørrelse 20μ m
Kolonnekapacitet 147 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Borosilikatglas Type I Klasse A
Støttemateriale HDPE
Konnektortyper 1/4-28 Flangeless montering
Inkluderer To PTFE endefittings med 20um porøsitet polyethylen sengestøtter, 5 fod. PTFE-rør, polypropylen-kappetætningsringe, 2 flangeløse rørmøtrikker og 2 flangeløse hylstre
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, 2N NaOH eller 100% Ethanol