Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografisøjle EFTE hylster til 1,8 mm rør
Artikelnummer. 12963521
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til 1,8 mm OD Slanger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12963521 Til 1,8 mm OD Slanger Hver
1 options
Artikelnummer. 12963521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208222007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05 DKK
    30.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.24 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Rørmøtrikker og -ringe bruges til at lave forbindelser mellem røret og endebeslagene på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolonner, og ULTRA-WARE™ filtreringsenheder.
  • EFTE Flangeless Ferrule til 1,8 mm OD-rør
  • Til brug med 420821-serien hanmøtrikker
  • Tilfælde af 2
  • Reservedele i ULTRA-WARE™ Standard monteringssæt
Tekniske data
Type Flangeless Ferrule
Til brug med (udstyr) Til 1,8 mm OD Slanger
Materiale ETFE
Mængde Hver