Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografisøjle EFTE ferrule til 3/16 tommer. Slanger
Artikelnummer. 12953521 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For 0,18 tommer. ydre dia. Slanger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12953521 For 0,18 tommer. ydre dia. Slanger Hver
1 options
Artikelnummer. 12953521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4208221019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.91 DKK
    50.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.47 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Rørmøtrikker og -ringe bruges til at lave forbindelser mellem røret og endebeslagene på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolonner, og ULTRA-WARE™ filtreringsenheder.
  • EFTE Flangeless Ferrule til 3/16 in. OD rør
  • Til brug med 420821-serien hanmøtrikker
  • Kasse med 1
  • Reservedele i ULTRA-WARE™ Standard monteringssæt
Tekniske data
Type Ferrule
Til brug med (udstyr) For 0,18 tommer. ydre dia. Slanger
Materiale ETFE
Mængde Hver