Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Serumhætteglas KG-33 borosilikatglas med aluminiumsforsegling
Artikelnummer. p-313437
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
Artikelnummer. 10013444
Brand: DWK Life Sciences 62113D2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar Kimble™ serumhætteglas er ideelt egnet til håndtering, indeslutning og opbevaring af en række forskellige væsker.
  • Specielt design giver ekstra styrke til frysetørringsapplikationer
  • Serumhætteglas er lettere i vægt end støbte flasker, med tættere holdte tolerancer og ensartet glas
  • Specielt blowback-design gør det nemt at bruge lyofiliseringspropper
  • Autoklaverbare
    aluminiumstætninger, propper og septa er tilgængelige separat
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Ideelt egnet til håndtering, indeslutning og opbevaring af en række forskellige væsker
Materiale (forsegling) Aluminium
Volumen (engelsk) 0,5 dr.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 40 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, Type I, Klasse A