Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Serumhætteglas KG-33 borosilikatglas med aluminiumsforsegling
Beskrivelse
Autoklaverbar Kimble™ serumhætteglas er ideelt egnet til håndtering, indeslutning og opbevaring af en række forskellige væsker.
- Specielt design giver ekstra styrke til frysetørringsapplikationer
- Serumhætteglas er lettere i vægt end støbte flasker, med tættere holdte tolerancer og ensartet glas
- Specielt blowback-design gør det nemt at bruge lyofiliseringspropper
- Autoklaverbare
aluminiumstætninger, propper og septa er tilgængelige separat - Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Til brug med (applikation) | Ideelt egnet til håndtering, indeslutning og opbevaring af en række forskellige væsker |
| Materiale (forsegling) | Aluminium |
| Volumen (engelsk) | 0,5 dr. |
| Vis mere |