Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk vakuumrør med HI-VAC ventil
Artikelnummer. 11880014
Samlet længde (engelsk):
4,72 tommer
5,9 tommer
6,49 tommer
Bredde (engelsk):
2,55 tommer.
2,75 tommer
2,95 tommer.
3,14 tommer.
Højde (engelsk):
3,93 tommer
4,72 tommer
5,9 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11880014
Brand: DWK Life Sciences 2187100025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med K216050 eller K216060 manifolder
  • Mellem væg borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E438, Type I, Klasse A
Materiale Borosilikatglas
Diameter (engelsk) Ydre 0,98 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 2.5 cm
Samlet længde (engelsk) 6,49 tommer
Samlet længde (metrisk) 16.5 cm
Til brug med 216050 eller 216060 manifolder
Bredde (metrisk) 7 cm
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Højde (metrisk) 10 cm
Højde (engelsk) 3,93 tommer
Inkluderer Hi-Vac™ ventil, ventilprop
Produkttype Vakuumrør