Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk vakuumrør med HI-VAC ventil
Samlet længde (engelsk):
4,72 tommer
5,9 tommer
6,49 tommer
Bredde (engelsk):
2,55 tommer.
2,75 tommer
2,95 tommer.
3,14 tommer.
Højde (engelsk):
3,93 tommer
4,72 tommer
5,9 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mellem væg borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Type I, ASTM E438, Type I, Klasse A |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,74 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.9 cm |
| Samlet længde (engelsk) | 6,49 tommer |
| Samlet længde (metrisk) | 16.5 cm |
| Til brug med | 216050 eller 216060 manifolder |
| Bredde (metrisk) | 6.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,55 tommer. |
| Højde (metrisk) | 10 cm |
| Vis mere |