Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Genanvendelig pellet Pestles™ Vævsslibere
Volumen:
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med 15mL mikrocentrifugerør
- Autoklaverbar CTFE/rustfrit stål
- Specielt designet til at matche mikrorør
- Størrelse: 15 ml
- Samlet stødlængde: 21 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (udstyr) | 15 ml mikrorør |
| Inkluderer | Cs. af 1 |
| Længde (engelsk) | 8,26 tommer. |
| Længde (metrisk) | 210mm |
| Materiale | CTFE/rustfrit stål |
| Volumen | 15 ml |