Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Udskiftning af PTFE/Silicone Septa
Lukkestørrelse:
Til trådhætte størrelse 24
Tykkelse:
0,010 tommer. (PTFE), 0,090 tommer. (siliciumgummi)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Fremragende til brug med åbne hætter for at få adgang til beholderens indhold med en sprøjte
- Meget kemisk resistent PTFE-beklædning bevarer indholdets integritet
- Silikonegummi bagside tillader gentagen punktering gennem forseglingen
- Modstår kerneboring
- Autoklaverbar
- Anbefales til brug i alle autosamplere, der anvender hætteglas med gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | Til trådhætte størrelse 24 |
| Produkttype | Septa |
| Materiale | Silikone gummi, PTFE |
| Til brug med (applikation) | Yderst kemisk resistent PTFE-beklædning bevarer indholdets integritet, silikonegummibagside tillader gentagen punktering gennem forseglingen |
| Tykkelse | 0,010 tommer. (PTFE), 0,090 tommer. (siliciumgummi) |
| Til brug med (udstyr) | Kontes™ K8976350800 og K897735130 NMR-rør med gevind og 24 mm gevind med åben tophætte, alle autosamplere bruger hætteglas med gevind |