Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm indløbsfilter Bottom-of-the-Bottle, rustfrit stål, til 0,125 tommer Rør
Artikelnummer. 12983521
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
44,45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12983521 44,45 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12983521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9539161002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1065.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 229.96 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm indløbsfilter Bottom-of-the-Bottle, rustfrit stål, til 0,125 tommer Rør. KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm indløbsfilter Bottom-of-the-Bottle er et rustfrit stål opløsningsmiddelindløbsfilter med 0,25-28 PEEK møtrik og ferrule til tilslutning til 0,125 tommers rør. OD 0,50 tommer, længde 1,75 tommer.. S
  • 2 μm ULTRA-WARE indløbsfilter Bottom-of-the-Bottle™
  • Rustfri stålkonstruktion med 1/4-28 PEEK møtrik
  • Ferrule inkluderet til tilslutning til 0,125 tommer Rør
  • OD 1/2 tomme, Længde 1-3/4 tomme
  • Solgt enkeltvis (Kassetal: 1)
Tekniske data
Type Filter
Diameter (metrisk) Indvendig 12.7 mm
Til brug med Ultra-Ware™ Standardversion af rørmonteringssæt
Samlet længde (metrisk) 44,45 mm
Materiale Rustfrit stål