Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE rør
Beskrivelse
Kemisk inert; velegnet til lavtryksanvendelser
- 1/16 OD x 1/32 in. ID x 10 fod L
- Ydre diameter tolerancer på 1/16 in. OD-slangen holdes kl± 0,001 in., hvilket sikrer en god forbindelse med flangeløse møtrikker og hylstre
- Rør designet til nem tilslutning til Flex-Columns™
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Tubing |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/32 tommer |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til lavtryksapplikationer |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Materiale | PTFE |