Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Polyethylen propper
Artikelnummer. p-3246439
Standard konusled:
14/10, 14/20, 14/35
19/22, 19/38
29/26, 29/42
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15327858
Brand: DWK Life Sciences 7742400014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavpris propper i polyethylen er et alternativ til standard propper af glas og PTFE.
  • Lækagesikre, lufttætte tætninger
  • Bred topflange for brugervenlighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Standard konusled 14/10, 14/20, 14/35
Materiale Polyethylen
Produkttype Stikprop