Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Polyethylen propper
Standard konusled:
14/10, 14/20, 14/35
19/22, 19/38
29/26, 29/42
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Lavpris propper i polyethylen er et alternativ til standard propper af glas og PTFE.
- Lækagesikre, lufttætte tætninger
- Bred topflange for brugervenlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Standard konusled | 19/22, 19/38 |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Stikprop |