Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ NMR prøverørshætter
Beskrivelse
- Praktisk 100-hætte pakke med tætsiddende polyethylen farvehætter
- Bliv på plads selv med en opbygning af internt fordampningstryk
Ordreinfo
Variety-pakke til 5 mm (0,19 in. ) rør inkluderer 20 hætter hver af rød, sort, hvid, grøn og gul. Variety-pakke til 10 mm (0,39 in. ) rør indeholder 25 hver af rød, sort, grøn og gul.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 10 mm |
| Inkluderer | 25 hætter hver af rød, sort, grøn og gul |
| Produkttype | Trykhætte Variety Pack |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Diverse |
| Til brug med (applikation) | Giver tætsiddende og forbliver på plads selv med en opbygning af interne fordampningstryk |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 10 mm NMR prøverør |
| Engangs | Reusable |