Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ NMR-prøverørstativ af polypropylen
Artikelnummer. 11824524
Holder:
Rør (3 eller 5 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11824524
Brand: DWK Life Sciences™ 8970800005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bærehåndtag
  • 820-A vilmad tilsvarende
  • Plads til 72-3 eller 5 mm rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Holder Rør (3 eller 5 mm)
Materiale Polypropylen
Stillinger 72
Dimensioner (L x B x H) 8,37 x 4,5 x 8,75 tommer. (19,3 x 8,8 x 22,2 cm)
Længde (metrisk) 19.3 cm
Længde (engelsk) 8,37 tommer.
Bredde (metrisk) 8.8 cm
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 22.2 cm
Højde (engelsk) 8,75 tommer.