Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ NMR polyethylen prøverørs trykhætter til 5 og 10 mm rør
Artikelnummer. 11873143
Skift visning
Farve:
Rød
Til brug med (udstyr):
5 mm NMR prøverør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11873143 Rød 5 mm NMR prøverør Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11873143 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 8970950001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.40 DKK
    111.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 13.94 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Tætsiddende polyethylenhætte, som forbliver på plads selv ved opbygning af indre fordampningstryk
  • Tight-fitting polyethylene construction stays in place even with a build-up of internal vaporization pressures
  • Available for 3mm, 5mm and 10mm NMR sample tubes
  • Available in a variety of colors for easy sample identification and organization
  • Assortment packs include a variety of colors in each pack
  • Kimble™ Kontes™ brand quality from DWK Life Sciences
Tekniske data
Lukkestørrelse 5 mm
Produkttype Trykhætte
Autoklaverbar Not Autoclavable
Materiale Polyethylen
Farve Rød
Til brug med (applikation) Giver tætsiddende og forbliver på plads selv med en opbygning af interne fordampningstryk
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 5 mm NMR prøverør
Engangs Reusable