Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ NMR polyethylen prøverørs trykhætter til 5 og 10 mm rør
Beskrivelse
- Tight-fitting polyethylene construction stays in place even with a build-up of internal vaporization pressures
- Available for 3mm, 5mm and 10mm NMR sample tubes
- Available in a variety of colors for easy sample identification and organization
- Assortment packs include a variety of colors in each pack
- Kimble™ Kontes™ brand quality from DWK Life Sciences
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 5 mm |
| Produkttype | Trykhætte |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Giver tætsiddende og forbliver på plads selv med en opbygning af interne fordampningstryk |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 5 mm NMR prøverør |
| Engangs | Reusable |