Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Monier –Williams Sulfites destillationsapparat
Artikelnummer. 15174643
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15174643 1000 ml 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15174643 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 5138000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8006.25 DKK
    7572.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 433.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-07-2027
Indeholder
Fem klemmer leveres med det komplette apparat.
Til bestemmelse af frit sulfit og en reproducerbar del af de bundne sulfitter i fødevarer, såsom carbonyladditionsprodukterne.
  • Flaskekapacitet: 1000 ml (33,81 oz)
  • Tragtkapacitet: 250 ml (8,45 oz)
  • Led: 24/40
  • Slangetilslutning: #2
  • Ca. Samlet højde: 595 mm (23,43 tommer)
  • Ca. Samlet bredde: 300 mm (11,81 tommer)
For at sikre en fuldstændig tætning under analysen skal hver samling fastspændes.
Tekniske data
Bredde (metrisk) 300mm
Inkluderer Fem klemmer
Højde (metrisk) 595mm
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af frit sulfit og en reproducerbar del af de bundne sulfitter i fødevarer, såsom carbonyladditionsprodukter
Type Monier-Williams Sulfites destillationsapparat
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 23,42 tommer.
Volumen 33,81 oz, 1000 ml
Certificeringer/compliance USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Bredde (engelsk) 11,81 tommer
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.