Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Borosilikat mikro-engangspipetter med holder
Artikelnummer. p-3247129
Længde (metrisk):
32 mm
41 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13015813
Brand: DWK Life Sciences 7645000010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål mikromængder væske i laboratoriet vha Kimble™ Borosilikat mikro-engangspipetter med holder.
  • Billig
  • du kan bortskaffe hvert rør efter brug
  • Påfyldning er enkel
  • Kapillærvirkning, ikke eksternt påført sugning, trækker væsken ind i røret
  • For at dispensere væsken skal du blot klemme pæren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (engelsk) Indre 0,0219 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,0314 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5562 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.7975 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer 1 pæresamling og 1 dispenserhætteglas
Længde (engelsk) 1,61 tommer.
Længde (metrisk) 41 mm
Type Mikropipet