Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Borosilikat mikro-engangspipetter med holder
Artikelnummer. 13085803
Skift visning
Længde (metrisk):
32 mm
41 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
13085803 32 mm Pakke med 100
13015813 41 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13085803 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7645000002
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål mikromængder væske i laboratoriet vha Kimble™ Borosilikat mikro-engangspipetter med holder.
  • Billig
  • du kan bortskaffe hvert rør efter brug
  • Påfyldning er enkel
  • Kapillærvirkning, ikke eksternt påført sugning, trækker væsken ind i røret
  • For at dispensere væsken skal du blot klemme pæren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (engelsk) Indre 0,0111 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,03 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.2819 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.762 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer 1 pæresamling og 1 dispenserhætteglas
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 32 mm
Type Mikropipet