Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Borosilikat mikro-engangspipetter med holder
Artikelnummer. 13015813
Skift visning
Længde (metrisk):
32 mm
41 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13015813 41 mm Pakke med 100
13085803 32 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13015813 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7645000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.30 DKK
    463.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 26.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Mål mikromængder væske i laboratoriet vha Kimble™ Borosilikat mikro-engangspipetter med holder.
  • Billig
  • du kan bortskaffe hvert rør efter brug
  • Påfyldning er enkel
  • Kapillærvirkning, ikke eksternt påført sugning, trækker væsken ind i røret
  • For at dispensere væsken skal du blot klemme pæren
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP type I, ASTM E438
Diameter (engelsk) Indre 0,0219 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,0314 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5562 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.7975 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer 1 pæresamling og 1 dispenserhætteglas
Længde (engelsk) 1,61 tommer.
Længde (metrisk) 41 mm
Type Mikropipet