Få mere at vide
Kontes™ Membranfiltreringsglas fra Restek
Artikelnummer. p-3218047
Type:
Kolbe (2 L)
Kolbe (4 L)
Støtte
Tragt (1 L)
Tragt (300 ml)
Tragt (500 ml)
Materiale:
Frittet glas
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11848522
Brand: Kimble Chase 9537810000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til rutinemæssig filtrering af ætsende væsker og fjernelse af partikler fra HPLC-opløsningsmidler
  • Jordforbindelse eliminerer ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
  • Støttebasen har en glasfritte med grov porøsitet og en integreret vakuumforbindelse, placeret over drypspidsen, der forhindrer kontaminering af vakuumledningen med filtratdråber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mikrofiltreringsapparat
Materiale Glas
Type Tragt (1 L)
Volumen (metrisk) 1 L
Længde (metrisk) 47 mm