Få mere at vide
Kontes™ Membranfiltreringsglas fra Restek
Artikelnummer. 11888512
Type:
Kolbe (2 L)
Kolbe (4 L)
Støtte
Tragt (1 L)
Tragt (300 ml)
Tragt (500 ml)
Materiale:
Frittet glas
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11888512
Brand: Kimble Chase 9538280000
Anvendes til rutinemæssig filtrering af ætsende væsker og fjernelse af partikler fra HPLC-opløsningsmidler
  • Ground joint connection eliminates phthalate contamination that can occur when using silicone or neoprene stoppers
  • Support base has a coarse porosity glass frit and an integral vacuum connection, located above the drip tip that prevents contamination of the vacuum line with filtrate droplets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Microfiltration Apparatus
Materiale Glas
Type Kolbe (2 L)
Volumen (metrisk) 2 L