Få mere at vide
Kontes™ Membranfiltreringsglas fra Restek
Beskrivelse
- Jordforbindelse eliminerer ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
- Støttebasen har en glasfritte med grov porøsitet og en integreret vakuumforbindelse, placeret over drypspidsen, der forhindrer kontaminering af vakuumledningen med filtratdråber
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikrofiltreringsapparat |
| Materiale | Glas |
| Type | Tragt (300 ml) |
| Volumen (metrisk) | 300 mL |
| Længde (metrisk) | 47 mm |