Få mere at vide
Kontes™ Membranfiltreringsglas fra Restek
Type:
Kolbe (2 L)
Kolbe (4 L)
Støtte
Tragt (1 L)
Tragt (300 ml)
Tragt (500 ml)
Materiale:
Frittet glas
Glas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Jordforbindelse eliminerer ftalatforurening, der kan opstå ved brug af silikone- eller neoprenpropper
- Støttebasen har en glasfritte med grov porøsitet og en integreret vakuumforbindelse, placeret over drypspidsen, der forhindrer kontaminering af vakuumledningen med filtratdråber
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikrofiltreringsapparat |
| Materiale | Glas |
| Type | Kolbe (4 L) |
| Volumen (metrisk) | 4 L |