Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Genanvendelige centrifugerør med gevind
Beskrivelse
Tung væg modstår høje centrifugehastigheder
Ideel til at adskille neutraliseret sediment til dyrkning fra prøver af sputum i klinisk arbejde og mikrobiologiske applikationer.
- Markeringsplet er sandblæst
- Kasketter er ikke påsat
- Leveres med autoklaverbare hætter med gummibeklædning
- GPI-gevindfinish er 24 mm-410
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 35 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Nyttig til at adskille neutraliseret sediment til dyrkning fra prøver af sputum i klinisk arbejde og mikrobiologiske applikationer |
| Liner materiale | Gummi |
| Trådstørrelse | 24-410 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 1,15 oz. |
| Vis mere |