Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Genanvendelige højstyrke centrifugerør
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
Længde (metrisk):
102 mm
106 mm
Diameter (metrisk):
18 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Kemisk forstærket for at opnå en større mekanisk styrke
- Fremstillet af KIMAX Type 1, klasse B, borosilikatglas
- Kan centrifugeres op til 13.100xG med gummiadapterhylster
- Tåler temperaturer op til 300 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E438 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 102 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,50 oz. |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Maks. RCF | 13,100 x g |