Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Genanvendelige højstyrke centrifugerør
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
Længde (metrisk):
102 mm
106 mm
Diameter (metrisk):
18 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Kemisk forstærket for at opnå en større mekanisk styrke
- Fremstillet af KIMAX Type 1, klasse B, borosilikatglas
- Kan centrifugeres op til 13.100xG med gummiadapterhylster
- Tåler temperaturer op til 300 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E438 |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Liner materiale | PTFE, gummi |
| Trådstørrelse | 24-400 |
| Længde (metrisk) | 106 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 1,01 oz. |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Vis mere |