Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hule Hvide Gummi Sleeve Propper
Beskrivelse
Den hule prop passer ind i halsen på glasapparatet. Serie 774261 kan bruges ved op til 125 °C i op til 8 timer.
- Stopprop med ærmeforlængelse passer ind i apparatets hals for en sikker forsegling
- Membranen kan punkteres med en kanyle
- Anvendes til afgasning af NMR-prøverør, som trykudluftning eller til tilsætning af reaktant via en sprøjte
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 1,4 cm |
| Til brug med (udstyr) | NMR-rør, trykudluftning eller tilsætning af reaktanter via sprøjte |
| Standard konusled | 14/20 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 14 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Stik-type ærmestop |
| Vis mere |