Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hule Hvide Gummi Sleeve Propper
Artikelnummer. 12859518
Diameter (metrisk):
1,4 cm
2,4 cm
Standard konusled:
14/20
24/40; 24/20
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 12859518
Brand: DWK Life Sciences 7742610014
Den hule prop passer ind i halsen på glasapparatet. Serie 774261 kan bruges ved op til 125 °C i op til 8 timer.
  • Stopprop med ærmeforlængelse passer ind i apparatets hals for en sikker forsegling
  • Membranen kan punkteres med en kanyle
  • Anvendes til afgasning af NMR-prøverør, som trykudluftning eller til tilsætning af reaktant via en sprøjte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 1,4 cm
Til brug med (udstyr) NMR-rør, trykudluftning eller tilsætning af reaktanter via sprøjte
Standard konusled 14/20
Farve Hvid
Materiale Gummi
Produkttype Stik-type ærmestop