Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tunge væggenopretningsflasker med firkantet perle, standard konisk ydre samling
Artikelnummer. 11843033
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
24/40
Inkluderer:
Firkantede samlinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Inkluderer Pakningsstørrelse
11843033 100 mL 24/40 Firkantede samlinger Pakke med 1000
11802933 100 mL 24/40 Firkantede samlinger Hver
11892923 500 mL 24/40 Firkantede samlinger Hver
11707949 50 mL 24/40 - Hver
11717949 100 mL 24/40 - Hver
11727949 200 mL 24/40 - Hver
11747949 1000 mL 24/40 - Hver
11737949 500 mL 24/40 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11843033 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 73812WH8425
Ideel til brug med roterende fordampere
Kimble Chase KimCote™ Plastbelagt glasudstyr giver en ekstra sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af brud
  • Enkelthals kolbe med standard konisk ydre samling
  • Designet til nem genvinding af reaktionsprodukter
  • Alt indhold er tilgængeligt med en spatel eller politibetjent
  • Den nederste del passer til standard varmekapper
  • Jævn vægtykkelse og minimal udløbstid
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 2,36 tommer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Firkantede perlesamlinger giver overlegen klemme i forhold til standard samlingsperler
Til brug med (udstyr) Roterende fordamper
Inkluderer Firkantede samlinger
Hals stil Ental
nr. pr. sag 1/Cs.
Produkttype Flask
Standard konusled 24/40
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Joint
Sterilitet Non-sterile
Bund form Round
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Overfladebehandling Non-treated