Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tunge væggenopretningsflasker med firkantet perle, standard konisk ydre samling
Artikelnummer. 11747949 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Standard konusled:
24/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 1000
Inkluderer:
Firkantede samlinger
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Pakningsstørrelse Inkluderer
11747949 1000 mL 24/40 Hver -
11843033 100 mL 24/40 Pakke med 1000 Firkantede samlinger
11802933 100 mL 24/40 Hver Firkantede samlinger
11892923 500 mL 24/40 Hver Firkantede samlinger
11707949 50 mL 24/40 Hver -
11717949 100 mL 24/40 Hver -
11727949 200 mL 24/40 Hver -
11737949 500 mL 24/40 Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11747949 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. KC251651000
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Ideel til brug med roterende fordampere
Kimble Chase KimCote™ Plastbelagt glasudstyr giver en ekstra sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af brud
  • Enkelthals kolbe med standard konisk ydre samling
  • Designet til nem genvinding af reaktionsprodukter
  • Alt indhold er tilgængeligt med en spatel eller politibetjent
  • Den nederste del passer til standard varmekapper
  • Jævn vægtykkelse og minimal udløbstid
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 5,11 tommer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Plastbelagt glasudstyr giver en ekstra sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af brud
Til brug med (udstyr) Roterende fordamper
Højde (engelsk) 8,34 tommer
Højde (metrisk) 12.2 cm
Hals stil Ental
Produkttype Flask
Standard konusled 24/40
Overfladebelægning Plastisk sikkerhedsbelægning
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Joint
Sterilitet Non-sterile
Bund form Round
Diameter (metrisk) Udvendig 130 mm
Overfladebehandling Untreated